6-Chlorquinolin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C0283-1G C0283-5G
TCIAC0283-1GEA 526 DKK
TCIAC0283-1G TCIAC0283-5G
6-Chlorquinolin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Chlorquinolin
Formel: C₉H₆ClN
Kogepunkt: 264°C
Smeltepunkt: 43 °C
Massefylde: 1,2146 g/cm³ (56 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00024024
CAS-nummer: 612-57-7
EINECS: 210-314-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0f6234f00615c9a15743ddddcfb9577aca9059d&vid=cb8c5c636a9d57a818890544bb02c48ff6075e13&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C