6-Bromquinolin ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B2015-1G B2015-5G
TCIAB2015-1GEA 222 DKK
TCIAB2015-1G TCIAB2015-5G
6-Bromquinolin ≥95.0% (by GC)
6-Bromquinolin
Formel: C₉H₆BrN
Kogepunkt: 116°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00024023
CAS-nummer: 5332-25-2
EINECS: 226-238-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de49f5ade769d3a32d92c18f20f9dcc1bcd3b2a&vid=9dc8762f87571770a44f65d64f2997b9261e3979&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %