(+)-3-Carene ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0047-25ML C0047-500ML
TCIAC0047-25MLEA 140 DKK
TCIAC0047-25ML TCIAC0047-500ML
(+)-3-Carene ≥90.0% (by GC)
(+)-3-Carene
Formel: C₁₀H₁₆
Kogepunkt: 170°C
Flammepunkt: 46°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066417
CAS-nummer: 498-15-7
EINECS: 207-856-6
UN nummer: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01836
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37853468ed4f18c267ff6610598bdc8d68674edf&vid=4b13049f44820c1569b60a7b8253fb7fde990f39&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +17.0 deg (neat)