Cyclohexen-1-ylbenzen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P1302-25ML
P1302-5ML
TCIAP1302-25MLEA
969
DKK
TCIAP1302-25ML
TCIAP1302-5ML
Cyclohexen-1-ylbenzen ≥95.0% (by GC)
Cyclohexen-1-ylbenzen
Formel:
C₁₂H₁₄ Kogepunkt: 252°C Smeltepunkt: 0 °C Massefylde: 1,004 g/cm³ (0 °C) Flammepunkt: 103°C |
MDL Number:
MFCD00001542 CAS-nummer: 771-98-2 EINECS: 212-242-6 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |