1,2,3,5-Tetramethylbenzen ≥70% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T0565-25ML T0565-5ML
TCIAT0565-25MLEA 2480 DKK
TCIAT0565-25ML TCIAT0565-5ML
1,2,3,5-Tetramethylbenzen ≥70% (by GC)
1,2,3,5-Tetramethylbenzen
Formel: C₁₀H₁₄
Kogepunkt: 198°C
Massefylde: 0,891 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 63°C
MDL Number: MFCD00008524
CAS-nummer: 527-53-7
EINECS: 208-417-1
Merck Index: 14,05166
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0368ff87bea022d5806d211516daef06ab807ba&vid=29da97282ba7e2db748d313ef9426103a6f2aaa6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %