Mesitylen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T0470-25ML T0470-500ML
TCIAT0470-25MLEA 140 DKK
TCIAT0470-25ML TCIAT0470-500ML
Mesitylen ≥97.0% (by GC)
Mesitylen
Formel: C₉H₁₂
Kogepunkt: 164°C
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 0,8637 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 50°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008538
CAS-nummer: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN nummer: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05907
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60ca686cbce7b490f2f3bea8a3ba3e49c8147d59&vid=631557b71dd35958164a70219385283e2fa4d255&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %