1,2,3-Trimethylbenzen ≥80.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T0468-25ML T0468-5ML
TCIAT0468-25MLEA 772 DKK
TCIAT0468-25ML TCIAT0468-5ML
1,2,3-Trimethylbenzen ≥80.0% (by GC)
1,2,3-Trimethylbenzen
Formel: C₉H₁₂
Kogepunkt: 176°C
Smeltepunkt: –25 °C
Massefylde: 0,894 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 44°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008520
CAS-nummer: 526-73-8
EINECS: 208-394-8
UN nummer: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b180088a074c5b27c581498ad786178004246f46&vid=b180088a074c5b27c581498ad786178004246f46&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %