p-Xylen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Xylen
X0014-25ML X0014-500ML
TCIAX0014-25MLEA 132 DKK
TCIAX0014-25ML TCIAX0014-500ML
p-Xylen ≥99.0% (by GC)
p-Xylen
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molekylvægt: 106.17 g/mol
Kogepunkt: 139°C
Smeltepunkt: 13
Flammepunkt: 27°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008556
CAS-nummer: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
UN nummer: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b28890015c6fecd476a9f2120386901a37e1006&vid=be8240526160da9c38bd3222904ab87ef78a71d0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %