1,3-Diethylbenzen 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
D0478-25ML
D0478-100ML
TCIAD0478-25MLEA
337
DKK
TCIAD0478-25ML
TCIAD0478-100ML
1,3-Diethylbenzen 97,0 GC_ASSAY_METHOD
1,3-Diethylbenzen
Formel:
C₁₀H₁₄ Molekylvægt: 134.22 g/mol Kogepunkt: 182°C Smeltepunkt: –84°C Massefylde: 0.8798 Flammepunkt: 56°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009260 CAS-nummer: 141-93-5 EINECS: 205-511-4 UN nummer: 2049 ADR: 3 III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |