1,3-Diisopropylbenzen ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D2490-25ML D2490-500ML
TCIAD2490-25MLEA 132 DKK
TCIAD2490-25ML TCIAD2490-500ML
1,3-Diisopropylbenzen ≥96.0% (by GC)
1,3-Diisopropylbenzen
Formel: C₁₂H₁₈
Kogepunkt: 204°C
Smeltepunkt: –40 °C
Massefylde: 0,85593 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 76°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008889
CAS-nummer: 99-62-7
EINECS: 202-773-1
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c68a0e7cac2e89aff1a6370a7e820382b9927fc&vid=1ac1da271bee46fbcc8a51e7fa9c4adee40a6783&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %