2,4-Xylenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4-Dimethylphenol
D0774-25G D0774-500G
TCIAD0774-25GEA 132 DKK
TCIAD0774-25G TCIAD0774-500G
2,4-Xylenol ≥98.0% (by GC)
2,4-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Kogepunkt: 210,9 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 25 °C
Massefylde: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 80 - 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002233
CAS-nummer: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
UN nummer: 3430
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85b2173f97cf3fcfd12b66fff278fe903dd572a5&vid=3c75c9552405e5e3a84839f5a3a713fd0d3e470e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %