3,4-Xylenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D0777-25G D0777-500G
TCIAD0777-25GEA 132 DKK
TCIAD0777-25G TCIAD0777-500G
3,4-Xylenol ≥98.0% (by GC)
3,4-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Kogepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 62…65 °C
Massefylde: 1,023 g/cm³ (17 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002304
CAS-nummer: 95-65-8
EINECS: 202-439-5
UN nummer: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8eab18968e017905e8cf51e3e1d64289d6e65bb&vid=309cd43441e4af11b2a904a449e8602c8801673e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C