3,5-Xylidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,5-Dimethylanilin
D0671-25ML D0671-500ML
TCIAD0671-25MLEA 132 DKK
TCIAD0671-25ML TCIAD0671-500ML
3,5-Xylidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Kogepunkt: 221°C
Massefylde: 0,9706 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 97°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007813
CAS-nummer: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
UN nummer: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10084
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23ae08a33605c4d5149064442955d16a88f7b860&vid=f106ab6d6888c595cc88d3d92b1eff469f688fb5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %