2,6-Xylidin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Dimethylanilin
D0669-25ML D0669-500ML D0669-100ML
TCIAD0669-25MLEA 132 DKK
TCIAD0669-25ML TCIAD0669-500ML TCIAD0669-100ML
2,6-Xylidin ≥99.0% (by GC)
2,6-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Kogepunkt: 216°C
Smeltepunkt: 10…12 °C
Massefylde: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 91°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007747
CAS-nummer: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN nummer: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a585f2e6f2768bce5a564d6c5bd5b78229a6bc17&vid=a2334de99247c5855c9acd23396435a60b085db9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %