2,6-Diethylanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D0476-25ML D0476-100ML
TCIAD0476-25MLEA 140 DKK
TCIAD0476-25ML TCIAD0476-100ML
2,6-Diethylanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Diethylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Kogepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 115°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007753
CAS-nummer: 579-66-8
EINECS: 209-445-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e8527cc71e95ae4fefff0769964e19194d17f24&vid=9410f234df54100375fa08645c7390f056315500&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %