2,5-Xylidin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,5-Dimethylanilin
D0668-25G D0668-500G
TCIAD0668-25GEA 132 DKK
TCIAD0668-25G TCIAD0668-500G
2,5-Xylidin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Kogepunkt: 104°C
Smeltepunkt: 15 °C
Massefylde: 0,979 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 106°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007743
CAS-nummer: 95-78-3
EINECS: 202-451-0
UN nummer: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10084
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a6c9098226cab164d267c2cf634ce561ccfa784&vid=9093381f07aa060df95d8d9199e7406c14883d71&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %