2-Fluor-m-xylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
F0402-25G F0402-5G
TCIAF0402-25GEA 1240 DKK
TCIAF0402-25G TCIAF0402-5G
2-Fluor-m-xylen ≥98.0% (by GC)
2-Fluor-m-xylen
Formel: C₈H₉F
Kogepunkt: 167°C
Massefylde: 0,988 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 31°C
MDL Number: MFCD00039215
CAS-nummer: 443-88-9
EINECS: 207-144-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a583688b9256a147878a072ede2fdd5db8eefaab&vid=550149ed6eed4c3eb0a018c82a2e7fcbfaad793c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %