α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H0585-25G H0585-500G H0585-100G
TCIAH0585-25GEA 132 DKK
TCIAH0585-25G TCIAH0585-500G TCIAH0585-100G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen ≥98.0% (by GC)
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen
Formel: C₈H₄F₆
Kogepunkt: 116°C
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 1,383 g/cm³ (22 °C)
Flammepunkt: 26°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000392
CAS-nummer: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e19c77f23b3f581b2366df7d6a4b7116968fb284&vid=b87397f93be6a056cb6e7765e50dff5367964d82&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %