3-(Trifluormethyl)benzylchlorid ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
T2290-25G
T2290-5G
TCIAT2290-25GEA
1420
DKK
TCIAT2290-25G
TCIAT2290-5G
3-(Trifluormethyl)benzylchlorid ≥95.0% (by GC)
3-(Trifluormethyl)benzylchlorid
Formel:
C₈H₆ClF₃ Kogepunkt: 70°C Massefylde: 1,3079 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 49°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000908 CAS-nummer: 705-29-3 EINECS: 211-884-4 UN nummer: 2920 ADR: 8,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |