3-Methylbenzylchlorid ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
C0865-25G C0865-500G
TCIAC0865-25GEA 181 DKK
TCIAC0865-25G TCIAC0865-500G
3-Methylbenzylchlorid ≥97.0% (by GC)
3-Methylbenzylchlorid
Formel: C₈H₉Cl
Kogepunkt: 196°C
Massefylde: 1,064 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 76°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000909
CAS-nummer: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9276e8694987bb5900adff1d9fd643d74adb5095&vid=ac97b3eb6da1b71e63c417804e96b13595d354c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %