α-Chlor-o-xylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methylbenzyl chloride
C0864-25G C0864-500G
TCIAC0864-25GEA 132 DKK
TCIAC0864-25G TCIAC0864-500G
α-Chlor-o-xylen ≥98.0% (by GC)
α-Chlor-o-xylen
Formel: C₈H₉Cl
Kogepunkt: 198°C
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 97°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000899
CAS-nummer: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfe368a0d8d35319390a47b6b0a6ce80b909158a&vid=2969f3a34b0888435a097547f73cf45aea056e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %