1,4-Bis(chlormethyl)benzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
D0430-25G D0430-500G D0430-100G
TCIAD0430-25GEA 148 DKK
TCIAD0430-25G TCIAD0430-500G TCIAD0430-100G
1,4-Bis(chlormethyl)benzen ≥98.0% (by GC)
1,4-Bis(chlormethyl)benzen
Formel: C₈H₈Cl₂
Kogepunkt: 142°C
Smeltepunkt: 100 °C
Massefylde: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000920
CAS-nummer: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
UN nummer: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eea1d845c0e08a85b1153acac001db86a699ad75&vid=e2c77c6fc87062050b9cdf9059638c30b948c6e9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 102.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency