1,4-Bis(chlormethyl)benzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
D0430-25G
D0430-500G
D0430-100G
TCIAD0430-25GEA
148
DKK
TCIAD0430-25G
TCIAD0430-500G
TCIAD0430-100G
1,4-Bis(chlormethyl)benzen ≥98.0% (by GC)
1,4-Bis(chlormethyl)benzen
Formel:
C₈H₈Cl₂ Kogepunkt: 142°C Smeltepunkt: 100 °C Massefylde: 1,432 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000920 CAS-nummer: 623-25-6 EINECS: 210-782-7 UN nummer: 2928 ADR: 6.1,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 100.0 to 102.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |