3-Methyl-2-thenoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-Methylthiophene-2-carboxylic acid
M1459-25G
M1459-5G
TCIAM1459-25GEA
829
DKK
TCIAM1459-25G
TCIAM1459-5G
3-Methyl-2-thenoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Methyl-2-thenoic acid
Formel:
C₆H₆O₂S Molekylvægt: 142.18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005438 CAS-nummer: 23806-24-8 EINECS: 245-894-5 |
|
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 143.0 to 148.0 deg-C |