Isopentyl nitrite (mixed isomers ) ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isoamyl nitrite
I0089-25ML I0089-500ML I0089-100ML
TCIAI0089-25MLEA 156 DKK
TCIAI0089-25ML TCIAI0089-500ML TCIAI0089-100ML
Isopentyl nitrite (mixed isomers ) ≥95.0% (by GC)
Isopentyl nitrite (mixed isomers )
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molekylvægt: 117.15 g/mol
Kogepunkt: 99°C
Flammepunkt: 3°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002057
CAS-nummer: 110-46-3
EINECS: 203-770-8
UN nummer: 1113
ADR: 3 II
Merck Index: 14,05123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d13dae4c60bc48cd338211fdc064208fc8fe529c&vid=d13dae4c60bc48cd338211fdc064208fc8fe529c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %