4-Fluorphenethylbromid ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Fluoro-4-(2-bromoethyl)benzene, 1-(2-bromoethyl)-4-fluorobenzene
F0431-1G F0431-5G
TCIAF0431-1GEA 173 DKK
TCIAF0431-1G TCIAF0431-5G
4-Fluorphenethylbromid ≥95.0% (by GC)
4-Fluorphenethylbromid
Formel: C₈H₈BrF
Molekylvægt: 203.05 g/mol
Kogepunkt: 102°C
Flammepunkt: 93°C
MDL Number: MFCD03844794
CAS-nummer: 332-42-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=711bee5bcf4c877aa79178ec6efe356b6419ddab&vid=711bee5bcf4c877aa79178ec6efe356b6419ddab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %