2-Methoxypropen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Methoxy-1-propene, Isopropenyl methyl ether, 2-Methoxyprop-1-ene
I0303-25ML
I0303-500ML
I0303-100ML
TCIAI0303-25MLEA
476
DKK
TCIAI0303-25ML
TCIAI0303-500ML
TCIAI0303-100ML
2-Methoxypropen ≥95.0% (by GC)
2-Methoxypropene
Formel:
C₄H₈O Kogepunkt: 36°C Flammepunkt: -25°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00014929 CAS-nummer: 116-11-0 EINECS: 204-125-3 UN nummer: 1993 ADR: 3,I |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |