Dichlor(diphenyl)silan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D0362-25G D0362-500G D0362-100G
TCIAD0362-25GEA 173 DKK
TCIAD0362-25G TCIAD0362-500G TCIAD0362-100G
Dichlor(diphenyl)silan ≥98.0% (by GC)
Dichlor(diphenyl)silan
Formel: C₁₂H₁₀Cl₂Si
Flammepunkt: 157°C
MDL Number: MFCD00000489
CAS-nummer: 80-10-4
EINECS: 201-251-0
UN nummer: 1769
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a910ad4362ffe1934cc4c7b08f0d1d3499038f1f&vid=a910ad4362ffe1934cc4c7b08f0d1d3499038f1f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %