4-Butoxyanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B1003-25G
B1003-5G
TCIAB1003-25GEA
632
DKK
TCIAB1003-25G
TCIAB1003-5G
4-Butoxyanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Butoxyanilin
Formel:
C₁₀H₁₅NO Molekylvægt: 165.24 g/mol Kogepunkt: 157°C |
MDL Number:
MFCD00007866 CAS-nummer: 4344-55-2 EINECS: 224-402-2 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |