Chlortriisopropylsilan ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
T1078-25ML
T1078-250ML
T1078-5ML
TCIAT1078-25MLEA
682
DKK
TCIAT1078-25ML
TCIAT1078-250ML
TCIAT1078-5ML
Chlortriisopropylsilan ≥95.0% (by GC)
Chlortriisopropylsilan
Formel:
C₉H₂₁ClSi Kogepunkt: 96°C Massefylde: 0,9008 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 62°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009656 CAS-nummer: 13154-24-0 UN nummer: 2987 ADR: 8,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |