3,4-Dimethylbenzaldehyd ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D3334-25G
D3334-5G
TCIAD3334-25GEA
591
DKK
TCIAD3334-25G
TCIAD3334-5G
3,4-Dimethylbenzaldehyd ≥95.0% (by GC)
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O Kogepunkt: 226°C Massefylde: 1,012 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00016612 CAS-nummer: 5973-71-7 EINECS: 227-770-2 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |