2,4-Dimethylbenzaldehyd ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D2392-25G D2392-500G
TCIAD2392-25GEA 214 DKK
TCIAD2392-25G TCIAD2392-500G
2,4-Dimethylbenzaldehyd ≥97.0% (by GC)
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O
Kogepunkt: 98°C
Smeltepunkt: –9 °C
Massefylde: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 89°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003340
CAS-nummer: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97d0c7188bd2755ba5b12808caec76988d58198b&vid=60463b13a8d73d69f721b48b93f8141538338255&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %