α'-Brom-α,α,α-trifluor-m-xylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T1782-25G T1782-5G
TCIAT1782-25GEA 928 DKK
TCIAT1782-25G TCIAT1782-5G
α'-Brom-α,α,α-trifluor-m-xylen ≥98.0% (by GC)
α'-Brom-α,α,α-trifluor-m-xylen
Formel: C₈H₆BrF₃
Kogepunkt: 79°C
Massefylde: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 88°C
MDL Number: MFCD00000395
CAS-nummer: 402-23-3
EINECS: 206-938-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e0ab6ef04345750048c43f40d51fc5139b48979&vid=0fb823cb9ef435750c594892ec5a9800973cf2c0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %