α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylen ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T2768-25G T2768-5G
TCIAT2768-25GEA 296 DKK
TCIAT2768-25G TCIAT2768-5G
α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylen ≥97.0% (by GC, titration analysis)
α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylen
Formel: C₈H₆BrF₃
Kogepunkt: 72°C
Smeltepunkt: 30 °C
Massefylde: 1,57 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00013558
CAS-nummer: 395-44-8
EINECS: 206-901-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97e15618bdcdbe7386a988c2908696da7e16f49b&vid=bb133c01c9d729cdd4a57667688d51c478db1c0f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %