2-Brom-m-xylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene
B0669-25G B0669-250G
TCIAB0669-25GEA 337 DKK
TCIAB0669-25G TCIAB0669-250G
2-Brom-m-xylen ≥98.0% (by GC)
2-Brom-m-xylen
Formel: C₈H₉Br
Kogepunkt: 206°C
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 74°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000075
CAS-nummer: 576-22-7
EINECS: 209-397-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1e46eabc8bee43ccd2b6f6ddd645c01efc52cdb&vid=05ba0f96106cbb2164a8810156abf5895a06ba80&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %