2-Brom-p-xylen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene
B0997-25G B0997-500G
TCIAB0997-25GEA 132 DKK
TCIAB0997-25G TCIAB0997-500G
2-Brom-p-xylen ≥99.0% (by GC)
2-Brom-p-xylen
Formel: C₈H₉Br
Kogepunkt: 201°C
Massefylde: 1,3582 g/cm³ (18.5 °C)
Flammepunkt: 79°C
MDL Number: MFCD00000074
CAS-nummer: 553-94-6
EINECS: 209-055-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec0971bdcf0e90d8d6e45a6b1d4ce4ff9fde9831&vid=7423cee95973a0e59888b14025816e35d5f3ae39&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %