4-Brom-m-xylen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2,4-Dimethylbromobenzene, 1-Bromo-2,4-dimethylbenzene
B0996-25G
B0996-250G
TCIAB0996-25GEA
1460
DKK
TCIAB0996-25G
TCIAB0996-250G
4-Brom-m-xylen ≥97.0% (by GC)
4-Brom-m-xylen
Formel:
C₈H₉Br Kogepunkt: 208°C Smeltepunkt: –1 °C Massefylde: 1,358 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 79°C |
MDL Number:
MFCD00000071 CAS-nummer: 583-70-0 EINECS: 209-517-8 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |