3-Brom-o-xylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2,3-dimethylbenzene
B1282-25G B1282-5G
TCIAB1282-25GEA 542 DKK
TCIAB1282-25G TCIAB1282-5G
3-Brom-o-xylen ≥98.0% (by GC)
3-Brom-o-xylen
Formel: C₈H₉Br
Kogepunkt: 214°C
Massefylde: 1,365 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 80°C
MDL Number: MFCD00000069
CAS-nummer: 576-23-8
EINECS: 209-398-2
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb9ff111ad35e965b979f221d1125437d8c5ddc6&vid=715bf229a05d755b243c039e01eff3e66188f51a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %