Undecylbenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
U0010-25ML U0010-5ML
TCIAU0010-25MLEA 936 DKK
TCIAU0010-25ML TCIAU0010-5ML
Undecylbenzen ≥98.0% (by GC)
Undecylbenzen
Formel: C₁₇H₂₈
Kogepunkt: 160°C
Smeltepunkt: –5 °C
Massefylde: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026549
CAS-nummer: 6742-54-7
EINECS: 229-806-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7672f4b88d713041d65f1cec18913df4831678d&vid=ee8250d02b1bf6f51a0f630817297111069657e6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %