Tetradecylbenzen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
T0866-25G
T0866-5G
TCIAT0866-25GEA
1390
DKK
TCIAT0866-25G
TCIAT0866-5G
Tetradecylbenzen ≥97.0% (by GC)
Tetradecylbenzen
Formel:
C₂₀H₃₄ Kogepunkt: 207°C Massefylde: 0,8559 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00015080 CAS-nummer: 1459-10-5 EINECS: 215-950-3 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |