Propylbenzen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P0523-25ML P0523-500ML P0523-100ML
TCIAP0523-25MLEA 156 DKK
TCIAP0523-25ML TCIAP0523-500ML TCIAP0523-100ML
Propylbenzen ≥99.0% (by GC)
Propylbenzen
Formel: C₉H₁₂
Molekylvægt: 120.19 g/mol
Kogepunkt: 159°C
Smeltepunkt: -99
Flammepunkt: 30°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009377
CAS-nummer: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
UN nummer: 2364
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07844
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=624ba8f0120d78673f526e2035e5a5a0cf7efe5c&vid=50191af7e7969353c2861a6dc68d976b00898ef4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %