1-Phenylhexan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Phenylhexane, Hexylbenzene
H0136-25ML H0136-250ML
TCIAH0136-25MLEA 427 DKK
TCIAH0136-25ML TCIAH0136-250ML
1-Phenylhexan ≥98.0% (by GC)
1-Phenylhexan
Formel: C₁₂H₁₈
Kogepunkt: 226°C
Smeltepunkt: –61 °C
Massefylde: 0,8666 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 83°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009526
CAS-nummer: 1077-16-3
EINECS: 214-070-7
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=650eb9f170f46525b9ec4a55eb7cb293197a1aff&vid=ec09958d4d0a9613a8caf086f9d6d00f2d45f165&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %