Ethylbenzen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phenylethane
E0064-25ML E0064-500ML
TCIAE0064-25MLEA 132 DKK
TCIAE0064-25ML TCIAE0064-500ML
Ethylbenzen ≥99.0% (by GC)
Ethylbenzen
Formel: C₈H₁₀
Molekylvægt: 106.17 g/mol
Kogepunkt: 136°C
Smeltepunkt: -95
Flammepunkt: 25°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011647
CAS-nummer: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN nummer: 1175
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03765
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2836d611086b5b60227a4ef9c3b1e03131835549&vid=22fc297aa5000d7e3278522aa4b1b4bd689f1df0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %