1-Phenyldodecan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: n-Dodecylbenzene, 1-Phenyldodecane
D1074-25ML D1074-500ML
TCIAD1074-25MLEA 386 DKK
TCIAD1074-25ML TCIAD1074-500ML
1-Phenyldodecan ≥98.0% (by GC)
1-Phenyldodecan
Formel: C₁₈H₃₀
Kogepunkt: 148°C
Smeltepunkt: –4 °C
Massefylde: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 124°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008974
CAS-nummer: 123-01-3
EINECS: 204-591-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f41143e61eb3ec9bb6f82cd62030b919baa4d1e&vid=2cfd3dedc2f08801ce254e5b7576b9540460834a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %