Butylbenzen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B0713-25ML B0713-500ML B0713-100ML
TCIAB0713-25MLEA 132 DKK
TCIAB0713-25ML TCIAB0713-500ML TCIAB0713-100ML
Butylbenzen ≥99.0% (by GC)
Butylbenzen
Formel: C₁₀H₁₄
Kogepunkt: 183°C
Smeltepunkt: -88°C
Massefylde: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009463
CAS-nummer: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
UN nummer: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01549
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40da26daf31b52464af335686fa12e452d578a29&vid=be06e90e6ec14b9dd78e200c70af59c543278966&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %