tert-Pentylbenzen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A0751-25ML
A0751-500ML
TCIAA0751-25MLEA
156
DKK
TCIAA0751-25ML
TCIAA0751-500ML
tert-Pentylbenzen ≥97.0% (by GC)
tert-Pentylbenzen
Formel:
C₆H₅C(CH₃)₂CH₂CH₃ Kogepunkt: 191°C Massefylde: 0,8889 g/cm³ (0 °C) Flammepunkt: 60°C |
MDL Number:
MFCD00015187 CAS-nummer: 2049-95-8 EINECS: 218-076-0 UN nummer: 3295 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |