4-Butylphenol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Butyl-4-hydroxybenzene
B1026-25G B1026-5G
TCIAB1026-25GEA 1100 DKK
TCIAB1026-25G TCIAB1026-5G
4-Butylphenol ≥96.0% (by GC)
4-Butylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molekylvægt: 150.22 g/mol
Kogepunkt: 245°C
Flammepunkt: 121
MDL Number: MFCD00041750
CAS-nummer: 1638-22-8
EINECS: 216-672-5
UN nummer: 2430
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c3c0836548a5a93be145d2eb9000d9aef4b769b&vid=5bdf90ba2ccb483e1a1e9546d85751adb3b05d2f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %