1-Ethyl-2-nitrobenzen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Ethylnitrobenzene
E0153-25G
E0153-500G
TCIAE0153-25GEA
132
DKK
TCIAE0153-25G
TCIAE0153-500G
1-Ethyl-2-nitrobenzen ≥99.0% (by GC)
1-Ethyl-2-nitrobenzen
Formel:
C₈H₉NO₂ Kogepunkt: 232°C Smeltepunkt: –11 °C Massefylde: 1,1236 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00024294 CAS-nummer: 612-22-6 EINECS: 210-299-1 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |