4-Butylanilin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Butylbenzenamine
B0272-25ML
B0272-500ML
B0272-100ML
TCIAB0272-25MLEA
148
DKK
TCIAB0272-25ML
TCIAB0272-500ML
TCIAB0272-100ML
4-Butylanilin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Butylanilin
Formel:
C₁₀H₁₅N Kogepunkt: 250°C Smeltepunkt: –14 °C Massefylde: 0,945 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 101°C |
MDL Number:
MFCD00007925 CAS-nummer: 104-13-2 EINECS: 203-177-4 ADR: 6.1,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |