4-tert-Butylanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(tert-Butyl)aniline
B1900-25ML B1900-5ML
TCIAB1900-25MLEA 788 DKK
TCIAB1900-25ML TCIAB1900-5ML
4-tert-Butylanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-tert-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molekylvægt: 149.24 g/mol
Kogepunkt: 230°C
Smeltepunkt: 15
Flammepunkt: 101°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007899
CAS-nummer: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54b50bf8952f03b96ab1e2d12fbe2739a36aee09&vid=51da3aa9c2a48913b32d1f62e7252c87335dc969&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %